Läs mer
Epredia™ Xylenersättning
Produktkod. p-4532357 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 4
Produktkod. 10524305
Brand: Epredia™ 6764506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå säkrare och bekvämare bearbetning, färgning och täckglas med Epredia™ Xylenersättning.
  • Ej sensibiliserande för normal hud
  • Avdunstningshastighet liknande xylen
  • Praktiskt taget luktfritt alifatiskt —kolväte utan citrusarom
  • Luftburen exponeringsgräns tre gånger säkrare än xylen (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Xylenersättning
Kvantitet 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: naptha (petroleum),hydrotreated heavy