Läs mer
Shanzhiside Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Shanzhiside methyl ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O11/c1-17(24)3-7(19)9-6(14(23)25-2)5-26-15(10(9)17)28-16-13(22)12(21)11(20)8(4-18)27-16/h5,7-13,15-16,18-22,24H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,9+,10-,11-,12+,13-,15+,16+,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 406.1475 |