Läs mer
Honeywell™ SHARPFLEX NIT handskar
Produktkod. 15886735
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15886735 8 1 par
15876735 7 1 par
15896735 9 -
15806745 10 1 par
15816745 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15886735 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 223252408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.22 SEK
    109.57 SEK / 1 par
    Save 81.65 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handskar för hantering av tunga delar med hög skärrisk i torr eller lätt fet miljö.
  • Stickad handske i komposit och para-aramidgarn
  • Sticktekniken ger handsken utmärkt passform och hög fingerfärdighet
  • Kompositgarnet är ett pålitligt och säkert skydd
  • Para-aramidgarnet garanterar ett motstånd mot kontaktvärme och skärrisker
  • Pläterad polyamid inuti erbjuder en större komfort och begränsar hudens kontakt med kompositfiber
  • Svart nitrilskumbeläggning på handflatan
  • Nitrilbeläggning ger bra skydd mot olja och fett
  • Skumbeläggningen gör handsken mer flexibel än vanlig nitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-16 Mekaniska faror
Beskrivning Para-aramid och komposit, 13 gauge
Färg Klart, Gult, Svart
Material Nitril, Polyamid
Storlek 8
Längd (metrisk) 25 cm