Läs mer
Honeywell™ SHARPFLEX PU-handskar
Produktkod. 15866735
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15866735 11 1 par
15826735 7 1 par
15836735 8 1 par
15846735 9 1 par
15856735 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15866735 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 223252311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25 SEK
    101.98 SEK / 1 par
    Save 29.27 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handskar för hantering av tunga delar med hög skärrisk i torr eller lätt fet miljö.
  • Stickad handske i komposit och para-aramidgarn
  • Sticktekniken ger handsken utmärkt passform och hög fingerfärdighet
  • Kompositgarnet är ett pålitligt och säkert skydd
  • Para-aramidgarnet garanterar en motståndskraft mot skärrisker
  • Pläterad polyamid inuti
  • Erbjud en större komfort och begränsa hudens kontakt med kompositfiber
  • Svart PU-beläggning på handflatan
  • Öka nötningsbeständigheten och gör det möjligt att använda i lätt fet miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-03 Mekaniska faror
Beskrivning Para-aramid och kompositfiber, 13 gauge
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Klart, Gult, Svart
Storlek 11
Längd (metrisk) 25 cm