Läs mer
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab-markörer
Produktkod. 17685915 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Svart
Produktkod. 17685915
Brand: Micronova™ PEN52
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers använder permanent bläck och levereras med lock. Den ultrafina spetsen möjliggör exakt märkning och dokumentation.
  • Produkttyp: Marker Pen
  • Spetstyp: Fiber
  • Spetsstorlek: Ultrafin (0,2 mm)
  • Levereras med lock: Ja
  • För användning med (applikation): Märkning och dokumentation
  • För användning med (utrustning): Provbehållare, objektglas, glas, plast och papper
Specifikationer
Material Plast
Färg Blått
Omslagsfärg Vitt
Mått (L x B) 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 tum)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO9001-certifierad anläggning
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Märkning och dokumentation
För användning med (utrustning) Provbehållare, objektglas, glas, plast och papper
Förpackning 4 pennor/första påse, 12 pennor/dubbelpåse, 12 pennor/Cs.
Produkttyp Permanent Marker Pen
Sterilitet Icke-steril
Tipsstil Ultrafin (0,2 mm)
Vikt (engelska) 0,32 oz.
Vikt (metrisk) 9.0718 g