Läs mer
Woodsafe™ Skarpkärl och farligt avfallskärl med dubbelt lock i naturlig färg
Beskrivning
- Woodsafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering producerad med restprodukter från svensk skogsindustri
- Minskar användningen av fossilbaserad plast med 80%!
- Minskar koldioxidavtrycket med mer än 60 %, bevisat i full LCA
- Tillverkad av 100% biokomposit
- Locket kan vara säkert permanent stängt för transport till slutförvaring
- My Green Labs ACT Märka
- Följer samma process som gula papperskorgar och kan användas för att transportera samma ämnen
- Naturlig färg och lukt från trä - Ingen migration av ämnen
- Överensstämmer med UN3291
- Testad enligt ISO 23907-1:2019
- UN ADR godkänd
- Biokomposit har samma egenskaper som fossilbaserad plast och kan användas på exakt samma sätt
- OBS: Snöre mellan lock är för leveransändamål, ta bort/bryt innan användning!
- Sluta bränna plast
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Godkänd |
| Stängningsfärg | Brun |
| Kapacitet (engelska) | 2,64 gal |
| Färg | Brun, Gult |
| Mått (L x B x H) | 31,5 x 18,6 x 34 cm (12,4 x 7,32 x 13 tum) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1 st. |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Lägre klimatpåverkan och ACT märka