Läs mer
Woodsafe™ Skarpkärl och farligt avfallskärl med dubbelt lock i naturlig färg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10323000
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
3.3 L
6 L
12 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Följ instruktionerna för säker och korrekt användning
Produktkod. 18737338
Brand: Woodsafe™ 1005120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Följ instruktionerna för säker och korrekt användning
Woodsafe är en kostnadseffektiv lösning för att minska användningen av fossilbaserad plast med 80 % och CO2-utsläppen med 66 %, dokumenterat i en fullständig LCA. Producerad med rester från skogsindustrin med hjälp av grön energi. Finns i storlekar från 0,5 L till 50 L. Enkel- och dubbellocksversioner.
  • Woodsafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering producerad med restprodukter från svensk skogsindustri
  • Minskar användningen av fossilbaserad plast med 80%!
  • Minskar koldioxidavtrycket med mer än 60 %, bevisat i full LCA
  • Tillverkad av 100% biokomposit
  • Locket kan vara säkert permanent stängt för transport till slutförvaring
  • My Green Labs ACT Märka
  • Följer samma process som gula papperskorgar och kan användas för att transportera samma ämnen
  • Naturlig färg och lukt från trä - Ingen migration av ämnen
  • Överensstämmer med UN3291
  • Testad enligt ISO 23907-1:2019
  • UN ADR godkänd
  • Biokomposit har samma egenskaper som fossilbaserad plast och kan användas på exakt samma sätt
  • OBS: Snöre mellan lock är för leveransändamål, ta bort/bryt innan användning!
  • Sluta bränna plast
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Certifikat och efterlevnad SV ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Godkänd
Förslutningstyp Tillfällig och permanent stängning
Stängningsfärg Brun
Design Rund
Kapacitet (engelska) 0,132 gal.
Färg Brun, Gult
Mått (L x B x H) 8,1 x 8,1 x 14,4 cm (3,19 x 3,19 x 5,67 tum)
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 50 Pk.
Form Rund
Staplingsbar Ja, när den är tom
Storlek 8.1 x 8.1 x 14.4 cm
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Bin, lock och etikett
För användning med (applikation) Säker kassering av vassa föremål och potentiellt smittsamt avfall eller medicinskt avfall
Förpackning Kartong
Material Biokomposit
Produkttyp Behållare för biologiskt farligt avfall (bänk)
Visa mer Visa mindre
Lägre klimatpåverkan och ACT märka