Läs mer
Sharpsafe™ Sharps Bin, Cytotoxic and Cytostatic Waste for Incineration
Produktkod. 15645697
Kapacitet (metrisk):
24 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15645697
Brand: Sharpsafe™ 41202421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The ideal combination of cost effectiveness and portability in medium usage areas.
  • Wide aperture facilitates easy disposal.
  • Translucent lid, clear internal flap and visible fill line help ensure that the bin is not overfilled.
  • In-mold label that cannot be removed.
  • Simple four-click assembly.
  • Large headroom.
  • Inkjet-printed fill line and waste segregation message.
  • Temporary and final closure feature
  • Complies with UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 24 L
Certifikat och efterlevnad UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards
Stängningsfärg Purple
Kvantitet Each
För användning med (applikation) Cytotoxic and cytostatic waste collection and incineration.