Läs mer
Heathrow Scientific™ Sharps Container, Quart
Produktkod. 16350706 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16350706 1 L Paket med 18
1 options
Produktkod. 16350706 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 SEK
    717.67 SEK / Paket med 18
    Save 203.33 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Sharps Container är lätt att använda och transportera, och ger säker kassering av sprutor, nålar och andra små vassa föremål.
  • Tydligt märkt med Biohazard-varningen på ena sidan
  • Ger säker kassering av sprutor, nålar och andra små vassa föremål
  • Stapelbar för att minska lagringsutrymmet före användning
  • Genomskinligt lock för att se fyllnadsnivån
  • Skjutåtkomstlock ger tillfälliga och slutliga stängningar för säkerhet och säkerhet
  • Inbyggd nålborttagningsport, förhindrar direktkontakt med vassa föremål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Förslutningstyp Slide Top
Stängningsfärg Genomskinlig
Kapacitet (engelska) 1 qt.
Färg Rött
Disponibel Återanvändbar
Höjd (metrisk) 19.2 cm
Längd (metrisk) 11.5 cm
Modell HS120177
Staplingsbar Ja
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Behållare och lock
För användning med (applikation) Sharps
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Längd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (engelska) 7,5 tum
Material Polypropen
Produkttyp Sharps Container