Läs mer
Fisherbrand™ Sharps-behållare med skjutlucka
Produktkod. 15290009 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
18/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15290009 18/Pk. Paket med 18
1 options
Produktkod. 15290009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.17 SEK
    716.29 SEK / Paket med 18
    Save 240.88 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra direktkontakt med vassa föremål och oavsiktliga nålstick. Fisherbrand™ Sharps Container med Silde Access Lock ger säker kassering av sprutor, nålar och andra små vassa föremål.
  • Stapelbar för att minska lagringsutrymmet före användning
  • Kapacitet 1,0L
  • Genomskinligt lock för att se fyllnadsnivån
  • Skjut åtkomstlock för tillfälliga och slutliga stängningar för säkerhet och säkerhet
  • Inbyggd nålborttagningsport
  • Kompatibel med Droplet™ Bloduppsamlingsbricka
  • Mått 115 x 115 x 192 mm
  • Paket om 18
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Förslutningstyp Slide Access
Stängningsfärg Genomskinligt
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Gult
Mått (L x B x H) 115 x 115 x 192 mm
Höjd (metrisk) 192 mm
Längd (metrisk) 115 mm
Kvantitet 18/Pk.
Staplingsbar Ja
Bredd (metrisk) 115 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Skjut åtkomstlocket
Material Polypropen
Produkttyp Vassbehållare