Läs mer
Karl Hecht™ Sharps avfallslåda
Produktkod. 10421522
Change view
Kapacitet (metrisk):
1.8 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10421522 1.8 L
1 options
Produktkod. 10421522 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 49070002
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker kassering av använda nålar och kliniska vassa föremål, enligt FN-föreskrifter.
  • Tillverkad av polypropen
  • FN-granskning inkluderar emissionstest, GS-test, licens för transport av smittsamt avfall, fyllmärke och lock med inbyggd förslutning
  • Gul och röd till färgen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1.8 L
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker kassering av använda nålar och kliniska vassa föremål, enligt FN-föreskrifter