Läs mer
Hospidex™ Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
Beskrivning
- Yellow
- Polypropylene
- NFX 30-505 certification
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Certifikat och efterlevnad | NFX30-500 |
| Höjd (metrisk) | 168 mm |
| Längd (metrisk) | 196 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | For collection of sharps waste treatment activities, pungent, sharp and / or pointed |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | Biohazard Container |