Läs mer
Hospidex™ Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container
Produktkod. p-8000271
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
Produktkod. 11988877
Brand: Hospidex™ SHA4160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container to transport dangerous biohazardous goods for disposal.
  • Yellow
  • Polypropylene
  • NFX 30-505 certification
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certifikat och efterlevnad NFX30-500
Höjd (metrisk) 188 mm
Längd (metrisk) 106 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (applikation) For collection of sharps waste treatment activities, pungent, sharp and / or pointed
Material Polypropylene
Produkttyp Biohazard Container