Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
2.0 L
4 L
13 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Easy disposal of sharps
- Protected Access range
- Polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Stängningsfärg | Yellow |
| Färg | Yellow |
| Modell | 4100 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Inkluderar | Closure |
| För användning med (applikation) | Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients |
| Material | Polypropylene |