Läs mer
Sharpsguard™ orange 1 0.84L Multi-Purpose Sharps Container with Push-Down Lid
Kapacitet (metrisk):
0.84 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Supplied with lid assembled
- Container for disposal by incinceration
- Will fit securely into Sharpsguard tray range
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.84 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Yellow, Orange |
| Höjd (metrisk) | 127 mm |
| Längd (metrisk) | 205 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 70 x 32 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | Ideal for phlebotomists |
| Material | Polypropylene |