Läs mer
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Produktkod. 12372439
Kapacitet (metrisk):
9.27 L
17.86 L
Höjd (metrisk):
249 mm
343 mm
Längd (metrisk):
275 mm
327 mm
Öppningsstorlek (metrisk):
48 mm x 148 mm (L x W)
58 mm x 148 mm (L x W)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12372439
Brand: Daniels Healthcare™ DD476OL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Containers are for disposal of sharps uncontaminated by medicinal products. Features include a robust pail handle for easy transportation and a wide aperture for easy insertion of larger items.
  • Container for disposal by incineration
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
  • Wide aperture allows economical and convenient disposal of large items
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9.27 L
Certifikat och efterlevnad BS 7320: 1990, ISO 9002
Förslutningstyp Lid
Färg Yellow, Orange
Höjd (metrisk) 249 mm
Längd (metrisk) 275 mm
Öppningsstorlek (metrisk) 48 mm x 148 mm (L x W)
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) öppning 275 mm
För användning med (applikation) Sharps Container
Material Polypropylene
Produkttyp Sharps Container