Läs mer
Sharpsguard™ pharmi 11,5 Multi-Purpose 10,91L avfallsbehållare
Beskrivning
- En idealisk avfallsbehållare för allmänt bruk för bortskaffande av läkemedelsavfall i originalförpackning, såsom oanvända piller; inga vassa
- Denna nästa utveckling av pharma-behållaren erbjuder ett hållbart alternativ tillverkat av 100 % återvunnen plast
- När den används kan den här behållaren placeras säkert i ett av Point of Use-tillbehören i POUDS™ räckvidd
- Behållaren är avsedd för kassering genom förbränning eller annan godkänd process; konstruerad för transport av avfall kategoriserat efter EWC-koder: 18-01-09 och 18-02-08
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10.91 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Blått |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| Längd (metrisk) | 176 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 77 x 45 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Designad för säker insamling, transport och bortskaffande av medicinskt avfall i originalförpackning, dvs tabletter eller flaskor |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |