Läs mer
Sharpsguard™ pharmi 22 Multi-Purpose 21,01L avfallsbehållare
Kapacitet (metrisk):
21.01 L
Beskrivning
- Styv polypropenkonstruktion och väggtjocklek
- Ger enastående skydd mot penetrerande vassa föremål och läckande vätskor
- När behållaren är full till påfyllningslinjen måste den låsas och kasseras på ett säkert sätt
- Alla har tydliga British Standard-märkningar, användarinstruktioner och en synlig fyllningslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 21.01 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Blått |
| Höjd (metrisk) | 345 mm |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 148 x 78 mm (L x W) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Designad för säker insamling, transport och bortskaffande av medicinskt avfall i originalförpackning, dvs tabletter eller flaskor |
| Material | Polypropen |