Läs mer
Sharpsguard™ pharmi 5 Multi-Purpose 4,68L avfallsbehållare
Beskrivning
- Styv polypropenkonstruktion och väggtjocklek
- Ger enastående skydd mot penetrerande vassa föremål och läckande vätskor
- När behållaren är full till påfyllningslinjen måste den låsas och kasseras på ett säkert sätt
- Alla har tydliga British Standard-märkningar, användarinstruktioner och en synlig fyllningslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4.68 L |
| Certifikat och efterlevnad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Blått |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| Längd (metrisk) | 176 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 77 x 45 mm (L x W) |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Designad för säker insamling, transport och bortskaffande av medicinskt avfall i originalförpackning, dvs tabletter eller flaskor |
| Visa mer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?