Läs mer
Sharpsguard™ Cyto 1 Polypropylene Disposal Bin, yellow with purple lid, 1L
Färg:
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Förslutningstyp | Hinged Lid |
| Färg | Yellow |
| Disponibel | Single-use |
| Inkluderar | Absorbent pads, hinged lid |
| Material | Polypropylene |