Läs mer
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Polypropylene General Purpose Sharps Container
Produktkod. 12332439
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.75 L
5 L
7 L
Höjd (metrisk):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Längd (metrisk):
176 mm
248 mm
Certifikat och efterlevnad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Certifikat och efterlevnad unitSize
12332439 2.5 L 163 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Varje
12342439 3.75 L 218 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Varje
12352439 5 L 285 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Varje
12923495 3.75 L 218 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 Varje
12933495 5 L 285 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 Varje
12362439 7 L 205 mm 248 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12332439 Leverantör Daniels Healthcare™ Leverantörsnummer DD472OL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use this general-purpose sharps container for outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids. Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ Polypropylene General Purpose Sharps Containers feature rigid polypropylene construction and wall thickness designed to meet demands for strength, simplicity and value.
  • Maximum capacity in the minimum working space
  • Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
  • A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
  • Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certifikat och efterlevnad BS 7320: 1990, ISO 9002
Förslutningstyp Lid
Färg Yellow
Höjd (metrisk) 163 mm
Längd (metrisk) 176 mm
Öppningsstorlek (metrisk) 77 x 45 mm (L x W)
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (applikation) Ideal general-purpose sharps container providing maximum capacity in the minimum working space
Material Polypropylene