Läs mer
Sheep anti-Bovine IgG1 Secondary Antibody, Janelia Fluor 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 30231050 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30231050 1 mL
1 options
Produktkod. 30231050 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268328JF549
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal specifically detects IgG1 in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Värd art Sheep
Immunogen Purified bovine IgG1
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG