Läs mer
Sheep anti-Bovine IgG2 Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 30229619 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30229619 1 mL
1 options
Produktkod. 30229619 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268333UV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
IgG2 Polyclonal specifically detects IgG2 in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG2
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant region of heavy chain of IgG2, immunoglobulin gamma 2 (Gm marker), immunoglobulin heavy constant gamma 2 (Gm marker)
Värd art Sheep
Immunogen Purified bovine IgG2
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3501
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG