missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sheep anti-Bovine IgG2 Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™

Produktkod. 30230319 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230319 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230319 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268333JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Sheep Polyclonal Antibody

IgG2 Polyclonal specifically detects IgG2 in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG2
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant region of heavy chain of IgG2, immunoglobulin gamma 2 (Gm marker), immunoglobulin heavy constant gamma 2 (Gm marker)
Värd art Sheep
Immunogen Purified bovine IgG2
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3501
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.