missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sheep anti-Bovine IgM (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™

Produktkod. 30230724 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230724 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230724 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268322APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody

IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgM (H+L) in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgM (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Formulering PBS
Värd art Sheep
Immunogen Purified bovine IgM
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.