Läs mer
Sheep anti-Bovine IgM (H+L) Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Produktkod. 30231185 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30231185 1 mL
1 options
Produktkod. 30231185 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268322FR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgM (H+L) in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgM (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Sheep
Immunogen Purified bovine IgM
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG