Läs mer
Sheep anti-Equine IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 30232392 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30232392 1 mL
1 options
Produktkod. 30232392 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7433F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Equine samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Värd art Sheep
Immunogen This Sheep anti-Equine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against equine IgG-heavy and light chain.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Equine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG