Läs mer
Sheep Anti-Horse IgA H&L, Abcam
Produktkod. 32120721 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32120721 1 mg
1 options
Produktkod. 32120721 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1128811mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Horse IgA H&L
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen Horse IgA
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Värd art Sheep
Immunogen Horse IgA
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Not Available
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Målmolekyl Horse IgA