Läs mer
Sheep anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB120-6870
2320.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18205100
  • 2920.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
Sheep
Immunogen affinity purified
RUO
Secondary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
2.0 mg/mL
Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:150000 - 1:250000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Human IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Peroxidase, anti-Sheep Serum, Human IgG and Human Serum.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only