Läs mer
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-72678
3361.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18223682
  • 4650.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Sheep
Affinity Purified
RUO
Secondary
Rabbit
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Rabbit IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins.
Store at 4C. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only