Läs mer
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73748
3026.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18208652
  • 3760.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
Sheep
Affinity Purified
RUO
Secondary
Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
LYOPH
Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Rabbit IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against or Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins.
Rabbit
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only