Läs mer
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG (H+L) |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE-Cyanine5.5 |
| Formulering | PBS |
| Värd art | Sheep |
| Immunogen | Rat IgG whole molecule |
| Reningsmetod | Multi-step |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Visa mer |