missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG (H+L) |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE |
| Formulering | PBS |
| Värd art | Sheep |
| Immunogen | Rat IgG whole molecule |
| Reningsmetod | Multi-step |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?