Läs mer
Sheep IgG Horseradish Peroxidase-conjugated Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18106031
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
18106031 1 mL
1 options
Produktkod. 18106031 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer HAF016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 SEK
    2155.65 SEK / 1ml
    Save 124.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Donkey Polyclonal Antibody has been used in 28 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Simple Western
Gene Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Gensymboler IGHG1
Värd art Donkey
Immunogen Sheep IgG
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspecificitet Detects sheep IgG heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, less than 5% cross-reactivity with mouse IgG, rabbit IgG, human IgG, and chicken IgY is observed.
Målarter Sheep
Innehåll och lagring Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotyp IgG