Läs mer
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Donkey Polyclonal Antibody
3255.00 SEK - 26440.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP Polymer |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18785808
![]() |
R&D Systems
VC006-025 |
25 mL | |||||||
18723579
![]() |
R&D Systems
VC006-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
5295.00 SEK
50ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18784098
![]() |
R&D Systems
VC006-125 |
125 mL |
13940.00 SEK
125ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18717828
![]() |
R&D Systems
VC006-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
26440.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifikationer
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin sheep serum proteins or IgG from human, mouse or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Donkey | |
| Sheep | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Sheep IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |