Läs mer
Sheet Steel Oxygen Cylinder Trolleys
Produktkod. 12945961
Encompass
Change view
Mått (L x B x H):
460 x 410 x 1100 mm
470 x 480 x 1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
12945961 470 x 480 x 1100 mm Varje
12935961 460 x 410 x 1100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12945961 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer TS180L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Specifikationer
Typ Oxygen Cylinder Trolley
Material Sheet Steel
Mått (L x B x H) 470 x 480 x 1100 mm
För användning med (applikation) Ideal for use in hospitals
För användning med (utrustning) Carrying oxygen cylinders
Höjd (metrisk) 1100 mm
Längd (metrisk) 470 mm
Vikt (metrisk) 14 kg
Bredd (metrisk) 480 mm