Läs mer
Sheet Steel Oxygen Cylinder Trolleys
Produktkod. p-8011783
Encompass
Mått (L x B x H):
460 x 410 x 1100 mm
470 x 480 x 1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12945961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Specifikationer
Typ Oxygen Cylinder Trolley
Material Sheet Steel
Mått (L x B x H) 470 x 480 x 1100 mm
För användning med (applikation) Ideal for use in hospitals
För användning med (utrustning) Carrying oxygen cylinders
Höjd (metrisk) 1100 mm
Längd (metrisk) 470 mm
Vikt (metrisk) 14 kg
Bredd (metrisk) 480 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.