Läs mer
BOLA Sheets
Bredd (metrisk):
150 mm
300 mm
600 mm
Tjocklek:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Beskrivning
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Absorptionsförmåga | Non-absorbent |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Tjocklek | 0,05 mm |