Läs mer
BOLA Sheets
Produktkod. p-200110021
Bredd (metrisk):
150 mm
300 mm
600 mm
Tjocklek:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Produktkod. 10470342
Brand: BOLA S180310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Specifikationer
Absorptionsförmåga Non-absorbent
Bredd (metrisk) 300 mm
Tjocklek 0,75 mm