Läs mer
Justrite Hylla för EN Skåp 226-EN 2903, Solid
Färg:
Rostfritt stål
ljusgrå
Beskrivning
- Val av rostfritt stål eller epoxibelagda hyllor
- Val av monterade eller utdragbara hyllor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | EN Skåp 226-EN 2903 |
| Längd (metrisk) | 109 cm |
| Typ av hylla | Dra ut |
| Bredd (metrisk) | 42 cm |
| Färg | ljusgrå |
| Produkttyp | Hylla |