Läs mer
Asecos™ Hyllskyddssystem
Produktkod. 15836501 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
V90 modeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15836501 V90 modeller Varje
1 options
Produktkod. 15836501 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 35099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.35 SEK
    791.62 SEK / Paket med 1
    Save 139.73 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Säkrar föremål säkert på hyllor i säkerhetsförvaringsskåp.
  • Tillbehörsartikel
  • Tillverkad av pulverlackerad stålplåt
  • För V90 skåp
Specifikationer
Mått (D x B x H) 40 x 719 x 80 mm
För användning med (applikation) Säkra föremål på hyllor
För användning med (utrustning) V90 modeller
Vikt (metrisk) 0.75 kg
Material Stål
Produkttyp Skyddsräckessystem