Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllsatser för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Produktkod. 11346401 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11346401 Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300 Varje
11356401 Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400 Varje
11366401 Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 Varje
11376401 Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600 Varje
11386401 Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11346401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SK300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 SEK
    3302.43 SEK / Paket med 1
    Save 117.57 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera lagringsutrymmet med hyllsatser designade för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur.
Maximera lagringsutrymmet med Thermo Scientific™ Hyllsatser för Thermo Scientific™ Frysar med ultralåg temperatur; designad för användning med med Thermo Scientific™ Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, och TSU Serie frysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Inkluderar en hylla och klämmor
Typ Hyllsats
Hyllor 1
För användning med (utrustning) Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300