Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllsatser m/ställ och lådor för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Maximera lagringsutrymmet med hyllsatser med ställ och lådor för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur, med 2-tums lådor med avdelare.
Funktioner
Garanti varierar beroende på land. Kontakta oss för mer information.
- Ställar i rostfritt stål
- Lådor
- Cellavdelare
Garanti varierar beroende på land. Kontakta oss för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | 100 |
| Beskrivning | Hyllsats |
| Håller | Lådor (48/4 rack) |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Forma 900, Forma 7000, TSE och TSD-serien (13 cu. ft. modeller) |
| Antal ställ | 4 |
| Inkluderar | 4 skjutbara lådställ och (48) 2 tums lådor med 100 cellavdelare |
| Produkttyp | Hyllsats |
| Hyllor | 4 nivåer |