Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllsatser m/ställ och lådor för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Boxes (120/6 Racks)
Boxes (75/3 Racks)
Lådor (100/4 ställ)
Lådor (100/5 ställ)
Lådor (125/5 ställ)
Lådor (140/7 rack)
Lådor (150/6 ställ)
Lådor (175/7 rack)
Lådor (48/4 rack)
Lådor (60/3-ställ)
Lådor (80/4-ställ)
Lådor (80/5 rack)
För användning med (utrustning):
Forma 900, Forma 7000, TSE och TSD-serien (13 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE och TSD-serien (17 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE och TSD-serien (23 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF och DxF-serien
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- och DxF-serien (13 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- och DxF-serien (17 cu. ft. modeller)
Thermo Scientific TDE-serien (14,9 ku.ft.)
Thermo Scientific TSX Serie (33,5 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (28.8 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX och TDE-serien (19 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX och TDE-serien (24,1 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX och TDE-serien (28,8 cu. ft.)
Antal ställ:
3
4
5
6
7
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet med hyllsatser med ställ och lådor för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur, med 2-tums lådor med avdelare.
Funktioner
Garanti varierar beroende på land. Kontakta oss för mer information.
- Ställar i rostfritt stål
- Lådor
- Cellavdelare
Garanti varierar beroende på land. Kontakta oss för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | 100 |
| Inkluderar | 4 skjutbara lådställ och (48) 2 tums lådor med 100 cellavdelare |
| Produkttyp | Hyllsats |
| Beskrivning | Hyllsats |
| Håller | Lådor (48/4 rack) |
| Material | Rostfritt stål |
| Hyllor | 4 nivåer |
| För användning med (utrustning) | Forma 900, Forma 7000, TSE och TSD-serien (13 cu. ft. modeller) |
| Antal ställ | 4 |