Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, bärnstensfärgat glas, PE-plugg
Produktkod. 10224852 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
1,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10224852 1 ml Paket med 100
10506075 1,4 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10224852
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1 ml
  • Plugg
  • Sstjärnformigt membran
  • Polyeten
  • Genomskinlig
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1 ml
Stängningsstorlek 8
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 40 mm