Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, bärnstensfärgat glas, PE-plugg
Produktkod. 10506075 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
1,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10506075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1 ml
  • Plugg
  • Sstjärnformigt membran
  • Polyeten
  • Genomskinlig
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,4 ml
Antal per förpackning 100
Höjd (metrisk) 40 mm
Typ 1:a hydrolytiska klassen
Stängningsstorlek 8
Markeringspunkt Nej