Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, klart glas, PE-plugg
Produktkod. 10145424 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,1 ml
1,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10145424 1,4 ml Paket med 100
10306062 1,1 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145424
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • Glas
  • Klart
  • Plugglock
  • Stjärnformat membran
  • Polyeten
  • Genomskinlig
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,4 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 8
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 40 mm