Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, klart glas, PE-plugg med Insert Barrier
Produktkod. 11561374 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg unitSize
11561374 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 11561374
Kromatografi – månadens erbjudande
Använd kampanjkoden 28105
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • Glas
  • Klart
  • Plugglock
  • Stjärnformat membran
  • Polyeten
  • Genomskinlig
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.4 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 8
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 40 mm