Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, bärnstensfärgat glas, PE-plugg
Produktkod. 10455982 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,3 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10455982 4 ml Paket med 100
11565914 2,3 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10455982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • En praktisk och billig kombination av flaska/förlust för okritiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skalflaska
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 4 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 15
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 44.6 mm