Specifikationer
| Beskrivning | Skalflaska |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2,3 ml |
| Stängningsstorlek | 11 |
| Markeringspunkt | Nej |
| Höjd (metrisk) | 31.5 mm |